Natriumoctadecylsulfat 98%

Synonyme: Octadecylhydrogensulfat Natriumsalz,Octadecylschwefelsäure Natriumsalz,Schwefelsäureoctadecylester Natriumsalz

BD151546-250MG BD151546-5G BD151546-1G
BLDPBD151546-250MGEA 34 EUR
BLDPBD151546-250MG BLDPBD151546-5G BLDPBD151546-1G
Natriumoctadecylsulfat 98%
Natriumoctadecylsulfat

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formel: C₁₈H₃₇NaO₄S
Molecular Weight: 372,55 g/mol
Lagertemperatur: Ambient
MDL: MFCD00007469
CAS-Nummer: 1120-04-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR