L(+)-Natriumlactat 90%

Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Natriumsalz,L(+)-Milchsäure Natriumsalz,(S)-(+)-Milchsäure Natriumsalz

BD151509-100G BD151509-500G BD151509-1000G
BLDPBD151509-100GEA 6 EUR
BLDPBD151509-100G BLDPBD151509-500G BLDPBD151509-1000G
L(+)-Natriumlactat 90%
L(+)-Natriumlactat

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formel: C₃H₅NaO₃
Molecular Weight: 112,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066576
CAS-Nummer: 867-56-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR