Perfluordecansäure 98%

BLDPBD147225-1GEA 22 EUR
BLDPBD147225-1G BLDPBD147225-25G BLDPBD147225-5G
Perfluordecansäure 98%
Perfluordecansäure

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formel: C₁₀HF₁₉O₂
Molecular Weight: 514,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004175
CAS-Nummer: 335-76-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR