Pentafluorpropionsäure 98%

Synonyme: Pentafluorpropansäure,Perfluorpropansäure

BD147055-5G BD147055-25G BD147055-10G
BLDPBD147055-5GEA 7 EUR
BLDPBD147055-5G BLDPBD147055-25G BLDPBD147055-10G
Pentafluorpropionsäure 98%
Pentafluorpropionsäure

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formel: C₃HF₅O₂
Molecular Weight: 164,03 g/mol
Lagertemperatur: Ambient
MDL: MFCD00004170
CAS-Nummer: 422-64-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR