Neutralrot 98% BS
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
Synonyme: Basisrot 52-Amino-8-(dimethylamino)-3-methylphenaziniumchloridN8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazindiamin Monohydrochlorid
BLDPBD144341-100GEA 33 EUR
BLDPBD144341-100G BLDPBD144341-25G BLDPBD144341-500G
Neutralrot 98% BS
Neutralrot
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₅H₁₇ClN₄
Molecular Weight: 288,78 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012651
CAS-Nummer: 553-24-2