Cyclohexylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD14291-5GEA 31 EUR
BLDPBD14291-5G BLDPBD14291-1G BLDPBD14291-10G BLDPBD14291-25G BLDPBD14291-100G
Cyclohexylboronsäurepinakolester 98%
Cyclohexylboronsäurepinakolester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₂H₂₃BO₂
Molecular Weight: 210,12 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04038749
CAS-Nummer: 87100-15-0