Mesitylessigsäure 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD13255-5GEA
6
EUR
BLDPBD13255-5G
BLDPBD13255-10G
BLDPBD13255-100G
BLDPBD13255-25G
Mesitylessigsäure 97%
Mesitylessigsäure
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Molecular Weight: 178,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014368 CAS-Nummer: 4408-60-0 |