EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 98%

Synonyme: Idranal® IIKestranal® AEdetinsäureEthylendinitrilotetratetraessigsäureEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure

BLDPBD127148-500GEA 13 EUR
BLDPBD127148-0.5G BLDPBD127148-500G BLDPBD127148-100G BLDPBD127148-25G BLDPBD127148-1G BLDPBD127148-1000G
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 98%
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molecular Weight: 292,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR