Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 99%
|
|
Synonyme:
Kupfersulfat-Pentahydrat
, Kupfersulfat Pentahydrat
BLDPBD122189-25GEA
7
EUR
BLDPBD122189-25G
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 99%
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
CuSO₄·5H₂O Molecular Weight: 249,69 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149681 CAS-Nummer: 7758-99-8 |