Itaconsäureanhydrid 99%
Synonyme:
Methylenbernsteinsäureanhydrid
, Methylen-1,4-butandisäureanhydrid
BLDPBD105741-500GEA
48
EUR
BLDPBD105741-500G
BLDPBD105741-100G
Itaconsäureanhydrid 99%
Itaconsäureanhydrid
Formel:
C₅H₄O₃ Molecular Weight: 112,08 g/mol |
MDL:
MFCD00005530 CAS-Nummer: 2170-03-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...