Isopropylamine hydrobromide 98% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse)
|
|
BLDPBD00805075-25GEA
227
EUR
BLDPBD00805075-25G
BLDPBD00805075-5G
BLDPBD00805075-1G
Isopropylamine hydrobromide 98% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse)
Isopropylamine hydrobromide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₃H₉N·HBr Molecular Weight: 140,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22419143 CAS-Nummer: 29552-58-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...