2-Hexyldecan-1-amine 98% (durch GC, titrimetrische Analyse)
|
|
BLDPBD00772525-1GEA
29
EUR
BLDPBD00772525-1G
BLDPBD00772525-5G
BLDPBD00772525-250
BLDPBD00772525-100
2-Hexyldecan-1-amine 98% (durch GC, titrimetrische Analyse)
2-Hexyldecan-1-amine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₁₆H₃₅N Molecular Weight: 241,46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30475384 CAS-Nummer: 62281-05-4 |