Orange G, zertifiziert durch die Biological Stain Commission
Lieferant: Merck
Synonyme: Orange G NatriumsalzAcid Orange 10CI 16230Dinatrium-7-hydroxy-8-phenylazonaphthalin-1,3-disulfonat
SIAL861286-100GEA 234 EUR
SIAL861286-100G
Orange G, zertifiziert durch die Biological Stain Commission
Orange G
Formel: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Molecular Weight: 452,38 g/mol
Schmelzpunkt: 141 °C
Dichte: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012457
CAS-Nummer: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6