Sulpho-GMBS (N-Maleimidobutyryloxysulphosuccinimide ester)
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: Sulfo GMBS
BC14EA 812 EUR
BC14
Sulpho-GMBS (N-Maleimidobutyryloxysulphosuccinimide ester)
Sulpho-GMBS (N-Maleimidobutyryloxysulphosuccinimide ester)
N-γ-Maleimidobutyryloxysulfosuccinimide ester Heterobifunctional Cross Linker.
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₉S
Molecular Weight: 360,297 g/mol
MDL: MFCD00153605
CAS-Nummer: 158018-86-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Spacer Arm (Å) 6.8
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable NO
Water Soluble YES
Cleavable/ Reversible NO