VWR® CO-2500L, Conductivity/salinity/TDS/°C lab meter, with colour touch screen
Lieferant: VWR
VWR®
663-0373EA 141 EUR
663-0373 663-0372
VWR® CO-2500L, Conductivity/salinity/TDS/°C lab meter, with colour touch screen
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Anwenderfreundliches Instrument, das sich durch seinen großen 127-mm-Touchscreen mit Farbgrafik auszeichnet. Das Messgerät kann für genaue Messungen von Leitfähigkeit, Salinität, TDS, Resistivität und Temperatur verwendet werden. Dieses CO-Messgerät ermöglicht die gleichzeitige Anzeige und Speicherung von zwei Funktionen (Leitfähigkeit und Temperatur).
  • Großer Grafik-Touchscreen mit fünf Farben, der gleichzeitig Leitfähigkeits- und Temperaturwert anzeigt
  • Großer Messbereich für Messungen in Reinstwasser sowie in Lösungen mit hoher Leitfähigkeit
  • Nichtlineare Temperaturkompensation für natürliches Wasser
  • Die Referenztemperatur kann zwischen 25 und 20 °C gewählt werden
  • Datenlogger für bis zu 500 Datensätze - Einzelerfassung und Messreihen
  • Stabilisiertes Lesen des Signals
  • Anschluss eines PCs über einen USB-Anschluss (kostenlose PC-Software)
  • Die letzten 10 Kalibrierberichte können zum Ausdrucken auf einen PC übertragen werden
  • Mehrere Sprachen
Automatische Berechnung von Leitfähigkeit nach Salinität in NaCl oder KCl auf Basis von echten Eigenschaften.
Standards: CE-Kennzeichnung.
Lieferumfang: CO-2500L Leitfähigkeitsmessgerät mit Temperatursensor aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse, Leitfähigkeitszelle mit Metallelektroden, 12,90 mS/cm Lösung zur Leitfähigkeitskontrolle – 50 ml, 5 V/1000 mA Netzteil, freistehender Elektrodenhalter, USB-Kabel zum Anschließen an einen PC, Karton für Zähler mit Zubehör.