Phenolphthalein 0,375% in Methanol Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranon3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid
86196.230EA 44.1 EUR
86196.230
Phenolphthalein 0,375% in Methanol Indikator
Phenolphthalein
Formel: C₂₀H₁₄O₄
Molecular Weight: 318,33 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Application test Passes test