Funkenfänger für motorbetriebene Atemschutzgeräte für Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+, Versaflo™
Lieferant: 3M
Versaflo™
MMMATR362EEA 19.4 EUR
MMMATR362E
Funkenfänger für motorbetriebene Atemschutzgeräte für Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+, Versaflo™
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Der Versaflo™ Spark Arrestor TR-362 ist ein Zubehör, das zum Schutz des Filters und des Turbos im Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+ entwickelt wurde.
  • Schützen Sie Filter und Turboeinheit vor Beschädigung durch Funken oder andere heiße Materialien
  • Wird in der Filterabdeckung des Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+ installiert
Der Funkenfänger wird in der Filterabdeckung des 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+ installiert, um zu verhindern, dass heiße Materialien in den Turbo eindringen. Es fungiert auch als Vorfilter, indem es viele der größeren Partikel auffängt, die sonst in den Hauptfilter gezogen und verstopft würden.