Rucksackgurte für motorbetriebene Atemschutzgeräte
Lieferant: 3M
MMMABPK02EA 179 EUR
MMMABPK02
Rucksackgurte für motorbetriebene Atemschutzgeräte
Mit dem schwarzen Rucksackgurt kann der Jupiter™ Powered Air Turbo sicher auf dem Rücken des Trägers getragen werden. Gurt mit Web-Schultergurten und Rückenteil für Atmungsaktivität und Komfort.
  • Mit dem Rucksackgurt kann der Powered Air Turbo auf dem Rücken des Trägers statt an einem Gürtel in der Taille getragen werden
  • Hält sicher den Powered Air Turbo
  • Gurt mit Web-Schultergurten und Rückenteil für Atmungsaktivität und Komfort
Halten Sie den 3M™ Powered Air Turbo mit dem 3M™ Rucksackgurt, BPK-02, fest an Ort und Stelle. Dieser Rucksackgurt wurde speziell entwickelt, um einen sicheren Halt während der Arbeit zu bieten.