Ausgezeichnete Biokompatibilität, die mehrere Klassifizierungen erfüllt.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Haltbarkeit mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Zulassungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Mit Masterflex® L/S® Multikanal-Pumpenköpfen, kleine Kartuschen kompatibel.
Anwendungen: Pharmazeutik-, Biotechnologie- und Lebensmittelanwendungen sowie beim peristaltischen Pumpen
Eigenschaften: Hervorragende Hitzebeständigkeit, geringer Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen wenden Sie sich bitte an unseren Produktanwendungsspezialisten.