Masterflex® L/S® Tragbare Pumpe zur Probenahme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX07571-02EA 2410 EUR
MFLX07571-02
Masterflex® L/S® Tragbare Pumpe zur Probenahme, Avantor®
Pumpen Fass/Transferpumpen
Probentiefe bis auf 7.9 Meter (26 Fuß) herab.
  • Verfügt über ein Eingang-Potentiometer zur Geschwindigkeitsregelung, eine EIN-Anzeige und einen Netz-/Umkehrschalter mit drei Positionen
  • Umkehrbarer Durchfluss und Ansaug-/Spülfunktion
  • Enthält einen Masterflex® L/S® Easy-Load-Pumpenkopf
  • Akzeptiert auch Masterflex® L/S® Standard-Pumpenköpfe (separat bestellen)
  • Schwimmt bei geschlossenem und verriegeltem Gehäuse bis zu 30 Minuten, wenn es ins Wasser fällt
  • IP54-zertifiziertes Bedienfeld schützt vor schlechtem Wetter und Spritzwasser
  • Wiederaufladbarer Akku – ideal für den Feldeinsatz
Masterflex® L/S® Tragbarer Probenehmer für ultimative Mobilität und Vielseitigkeit. Bis zu vier Stunden Betrieb mit eigenständigem, wiederaufladbarem 12-VDC Akku oder unbegrenzt per AC- oder 12-VDC-Stromversorgung. Laden Sie die interne Batterie über ein AC-Stromversorgung oder DC-Spannungsquelle mit niedrigerem Spannungspotential als die Batterie selbst auf. Der drehzahlgeregelte Antrieb hat eine Höchstgeschwindigkeit von 400 U/min, sodass Sie die Durchflussmenge an die Anforderungen Ihrer Anwendung anpassen können.
Pumpe in einem gut sichtbaren gelben Gehäuse, zur leichten Erkennung und Rückgewinnung vor Ort.
Lieferumfang: Enthält Masterflex® L/S® Easy-Load-Pumpenkopf (07514-12) und AC-Adapter mit 3.7-m- (12-ft) Kabel.