Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, Tygon® E-Food, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX06418-87EA 156 EUR
MFLX06418-87 MFLX06418-91
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, Tygon® E-Food, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe sicher.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln entwickelt
  • Bohrung ist extrem glatt (besser als die meisten Edelstähle)
  • Ungiftig, beeinträchtigt weder Geschmack noch Geruch und ist für die CIP- und Durchflussprüfung geeignet
  • Hervorragende nicht benetzende Eigenschaften ermöglichen eine bündige Reinigung und eine vollständige Entwässerung
  • Hohe Dielektrizitätskonstante
  • Viele weltweite Compliance-Klassifizierungen – eine Wahl für einen globalen Lebensmittel-/Hygiene-Pumpenschlauch
Anwendungsmöglichkeiten:
Für Anwendungen mit Säuren, Laugen, unter Druck, Vakuum und besonders für viskose Flüssigkeiten geeignet. Für sterile Flüssigkeiten geeignet.
Nicht für organische Lösungsmittel geeignet.
Physikalische Eigenschaften:
Material auf PVC-Basis mit Weichmacher.
Festes (starres) Material.
Transparent, klar.
Temperaturbereich:
(statisch): -36 bis 74°C (-32 bis 165F)
(dynamisch): 0 bis 40°C (32 bis 104F)
Entspricht Klassifizierungen:
FDA 21 CFR 175.300;
EU Food
NSF-51
Reach-konform (DEHP-frei),
RoHS-konform,
ADCF
3A
Anwendungen: Verarbeitung und Ausgabe von Nahrung und Getränken.
Sterilisation: EtO, Autoklav
Diese neuen Masterflex B/T-Schläuche der Größen 87 und 91 sind optimiert, um eine bessere Leistung bei Anwendungen mit höherem Druck zu bieten. Jede Schlauchgröße wird mit extrem engen Toleranzen hergestellt, die zu unseren B/T-Pumpenköpfen passen. Diese engen Toleranzen gewährleisten einen genauen, wiederholbaren Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche. Außerdem zeigen die PerfectPosition-Schlauchhaltemarkierungen (auf den meisten Schlauchformulierungen zu finden) die beste Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf an.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Schlauchformulierungen, um eine optimale Leistung in den anspruchsvollsten Anwendungen zu ermöglichen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.