Masterflex® Schlauchadapter, Luer-Innenkegel auf Schlauchnippel, Gerade, Polycarbonat, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX30800-16EA 21.8 EUR
MFLX30800-16 MFLX30800-28 MFLX45518-50 MFLX30800-18 MFLX45518-40 MFLX30800-24 MFLX45518-42 MFLX45518-00 MFLX30800-26 MFLX45518-22 MFLX45518-11 MFLX45518-44 MFLX45518-02 MFLX30800-20 MFLX45518-13 MFLX45518-24 MFLX45518-26 MFLX30800-22 MFLX45518-06 MFLX45518-28 MFLX45518-07 MFLX45518-08
Masterflex® Schlauchadapter, Luer-Innenkegel auf Schlauchnippel, Gerade, Polycarbonat, Avantor®
Fittings und Verbinder
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Gefertigt aus natürlichem Polypropylen ohne tierische Anteile, entsprechen diese Luer-Verbinder den Spezifikationen der Klasse VI. Luer-Verbinder zeichnen sich durch eine überlegene chemische Beständigkeit aus und sind für ETO und Gammasterilisation geeignet.