Masterflex® I/P® Hochleistungs-ATEX-Pumpenkopf für Hochleistungs-Präzisionsschläuche, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX77600-82EA 1690 EUR
MFLX77600-82
Masterflex® I/P® Hochleistungs-ATEX-Pumpenkopf für Hochleistungs-Präzisionsschläuche, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Erzielen Sie höhere Durchflussraten, Drücke und Saugleistungen.
  • Neues Design und automatische Schlauchhalterung ermöglichen mehrere Schlauchgrößen—Schlauchwechsel ohne Abnehmen des Kopfes vom Antrieb
  • Drei Rollen für einen gleichmäßigen Durchfluss
  • Rotor/Rollen aus Edelstahl (SS) für längere Haltbarkeit und chemische Beständigkeit
  • Vielseitige Montagekonfigurationen mit Schlauchaustritt nach oben oder zur Seite für eine flexible Aufstellung
  • C-förmiges Design ermöglicht den Ein- und Austritt der Schläuche auf derselben Seite des Pumpenkopfs—erleichtert den Anschluss an den Schlauchein- und -ausgang
  • Einstellbare Schlauchhalterung; verhindert ein Verrutschen der Schläuche im Kopf
  • Der für die ATEX-Zone 2 zugelassene Pumpenkopf ist für EEx II 3 G c II C T6 ausgelegt.
Dieser robuste Drei-Rollen-Pumpenkopf ist ideal für industrielle Prozess- und Produktionsanwendungen, die einen einzigen Pumpenkopf erfordern, und erreicht Fördermengen von bis zu 19 LPM - der höchste Wert aller I/P-Pumpenköpfe. Er ist einfach zu bestücken und kann mit Masterflex® I/P®-Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuchen bestückt werden, die eine höhere Druckerzeugung und Ansaughöhe, eine verbesserte Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten und eine längere Lebensdauer der Schläuche ermöglichen.
Die einstellbare Schlauchhalterung hält die Schläuche sicher an ihrem Platz und verhindert ein Verrutschen, während sie im Kopf stecken.
Die I/P® High-Performance-Pumpenköpfe sind mit I/P®-Pumpen kompatibel, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen können. Antriebe, die zwei Köpfe aufnehmen können, verfügen über ein ausreichendes Drehmoment, um den Pumpenkopf auch unter schwierigen Bedingungen wie hohem Gegendruck zu betreiben.
Hinweis: Der High-Performance-Pumpenkopf ist nicht stapelbar.
Lieferumfang: Inklusive Befestigungsmaterial, 51 cm (20") langem Silikonpumpenschlauch und austauschbarer Zapfenmuffe für leisen Betrieb und lange Lebensdauer.