Masterflex® L/S® Easy-Load®-II-Pumpenköpfe mit 2 Kanälen für Präzisionsschläuche, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX77202-60EA 558 EUR
MFLX77202-60 MFLX77202-50
Masterflex® L/S® Easy-Load®-II-Pumpenköpfe mit 2 Kanälen für Präzisionsschläuche, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Es müssen keine Köpfe gestapelt werden—mit zwei Kanälen in einem Kopf.
  • Neues Design und automatische Schlauchrückhaltung erlauben mehrere Schlauchgrößen—Schläuche können ohne das Entfernen des Kopfes vom Antrieb gewechselt werden
  • Ein Vierrollen-Rotor verbessert Druck und mechanische Stabilität bei gleichzeitig reduzierter Pulsation.
  • Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
  • Zur Verwendung mit den Schlauchgrößen für L/S®-Präzisionspumpen geeignet
Mit einem Zweikanalkopf können Sie zwei synchrone Fließkanäle pumpen (für eine korrekte Rückhaltung müssen in jedem Kanal Schläuche der gleichen Größe verwendet werden). Jeder Pumpenkopf für Präzisionspumpenschläuche ist mit den Schlauchgrößen L/S® 13, L/S® 14, L/S® 16 und L/S® 25 kompatibel. Sie können Sie Flussraten von 0,06 bis 1000 ml/min erzielen—Flussraten sind abhängig von U/min des Antrieb und Schlauchgröße.
Lieferumfang: Inklusive Befestigungsmaterial.