Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Direktableseskala und Ventil, Schalttafelmontage, 65 mm, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32003-09 32004-09 32005-09 32013-01 32013-16 32013-18 32013-21 32013-24 32013-28 32013-29 32013-31 32013-35 32014-01 32014-07 32014-11 32014-15 32014-16 32014-21 32014-28 32014-29 32015-24 32015-33
MFLX32013-03EA 148 EUR
MFLX32013-03 MFLX32013-05 MFLX32013-07 MFLX32013-09 MFLX32013-11 MFLX32013-13 MFLX32013-15 MFLX32013-17 MFLX32013-19 MFLX32013-27 MFLX32013-33 MFLX32014-03 MFLX32014-05 MFLX32014-09 MFLX32014-13 MFLX32014-17 MFLX32014-24 MFLX32015-01 MFLX32015-03 MFLX32015-05 MFLX32015-07 MFLX32015-09 MFLX32015-11 MFLX32015-13 MFLX32015-15 MFLX32015-16 MFLX32015-17 MFLX32015-19 MFLX32015-21 MFLX32015-23 MFLX32015-29 MFLX32015-31 MFLX32015-35 MFLX32003-09 MFLX32004-09 MFLX32005-09 MFLX32013-01 MFLX32013-16 MFLX32013-18 MFLX32013-21 MFLX32013-24 MFLX32013-28 MFLX32013-29 MFLX32013-31 MFLX32013-35 MFLX32014-01 MFLX32014-07 MFLX32014-11 MFLX32014-15 MFLX32014-16 MFLX32014-21 MFLX32014-28 MFLX32014-29 MFLX32015-24 MFLX32015-33
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Direktableseskala und Ventil, Schalttafelmontage, 65 mm, Avantor®
Durchflussmesser
Keine Augenbelastung mehr – die Frontblende vergrößert die Skala um 16 Prozent und erleichtert so das Ablesen.
  • Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium - kein Umrechnen der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussmenge erforderlich
  • Die Waage nutzt sich nicht ab – aus geschmolzener Keramik für eine lange Lebensdauer
  • Sorgt für genaue Messwerte – vertikales tangentiales Ortungsgerät mit Haarliniengenauigkeit
  • Aluminiumfittings sind kostengünstig und für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten geeignet
  • Fittings aus Edelstahl 316 (SS) halten höheren Temperaturen und Drücken stand und bieten eine hervorragende chemische Verträglichkeit
Dieses komplette Sortiment an direkt ablesbaren Durchflussmessern bietet eine robuste Lösung ohne Messwertumrechnung für Ihr Labor. Durchflussmesser mit Ventil haben ein Ventil am Einlass (Unterseite) des Durchflussmessers. Diese Anordnung wird typischerweise bei Überdruckanwendungen für Flüssigkeiten und Gasen verwendet. Das Ventil kann so umkonfiguriert werden, dass es am Auslass (oben) montiert wird, in den meisten Fällen für Vakuumanwendungen.
Lieferumfang: Inklusive 150-Mesh-Sieb.