Die glatte Innenfläche verringert das Risiko des Einschlusses von Partikeln.
- Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für eine weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Keine auslaugbaren Zusatzstoffe schützen empfindliche und teure Flüssigkeiten
Anwendungen: Pharmazeutische, biotechnologische, Peristaltikpumpen- und Lebensmittelanwendungen
Eigenschaften: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
Für kundenspezifische Schlauchlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen die Art, Länge und Menge der Schläuche liefern, die Sie benötigen.