Masterflex® Transferschlauch, C-Flex®, Opak Weiß, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX06424-19EA 189 EUR
MFLX06424-19 MFLX06424-65 MFLX06424-76 MFLX06424-75 MFLX06424-64 MFLX06424-12 MFLX06424-67 MFLX06424-66 MFLX06424-03 MFLX06424-69 MFLX06424-79 MFLX06424-59 MFLX06424-81 MFLX06424-72 MFLX06424-60 MFLX06424-71 MFLX06424-63 MFLX06424-74 MFLX06424-62
Masterflex® Transferschlauch, C-Flex®, Opak Weiß, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Entspricht den Anforderungen verschiedener Industrien.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern. Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche. Opak/weiß. Zertifizierung: Harz entspricht USP Klasse VI Anforderungen. Herstellung der Schläuche gemäß GMP. Temperaturbereich: -50 bis 275 °F (-45 bis 135 °C)
Sterilisation: Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.