Ideal für Niederdruckanwendungen mit geringem Durchsatz, bei denen es auf Präzision ankommt.
- Flussrate 0.0033 bis 8.33 ml/min pro Spritze
- Eine hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige führt Sie durch die Einrichtung und Betriebsabläufe
- Ein nichtflüchtiger Speicher behält die Einstellungen auch nach Ausschalten der Pumpe bei
- Genau auf +/-0,5 %
Enthält mikroprozessorgesteuerte Motoren und Präzisionsgetriebe. Mikroprozessor wählt automatisch Anzeigeeinheiten in Abhängigkeit von der verwendeten Spritze. Präzise Durchflussraten bis hinunter zu 0,2 µl/Stunde. Ein breiter Dynamikbereich (6000:1) sorgt für ein Höchstmaß an Flexibilität. Alle Befehle lassen sich über die Tastatur auf der Frontplatte programmieren.
Lieferumfang: Enthält Betriebsanleitung und Netzkabel.