Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe sicher.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Bis zu 10.000 Stunden Schlauchlebensdauer
- Beständig gegen Ozon und UV-Strahlung
- Nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch
- Ideal für Gewebe- und Zellkulturarbeiten
- Heißsiegelfähig und verklebbar
- Undurchlässig für UV- und sichtbares Licht zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Hochdruckversion mit 103 bar (150 psi) verfügbar (L/S-Hochdruckfamilie)
- PerfectPosition™-Schlauchrückhaltemarkierungen zeigen die genaue Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf an, um die beste Leistung und Lebensdauer des Schlauchs zu gewährleisten
- Lange Lebensdauer minimiert das Risiko einer Flüssigkeitsexposition; reduziert Schlauchkosten und Pumpenausfallzeiten
Anwendungsmöglichkeiten: Für die Verwendung mit Säuren, Laugen, Druck, Vakuum, viskosen Flüssigkeiten und sterilen Flüssigkeiten geeignet. Nicht zur Verwendung mit organischen Lösungsmitteln empfohlen.
Physikalische Eigenschaften: Thermoplastisches Elastomer, Material auf Polypropylenbasis mit USP-Mineralöl. Hervorragende Zugfestigkeit, festes (starres) Material. Lichtundurchlässig, beige.
Temperaturbereich:
(statisch): -51 bis 132 °C (-60 bis 270F)
(dynamisch): -20 bis 100 °C (-4 bis 212F)
Entspricht Klassifizierungen:
USP Klasse VI
Europäischen Arzneibuch (EP 3.2.9)
Anwendungen:
Zell- und Gewebekulturarbeiten und pharmazeutische Anwendungen. Auch für lichtempfindliche Proben geeignet.
Sterilisation: EtO, Autoklav, Gammasterilisation