Splitter, b.safe
Lieferant: Bohlender
BOHLR680-01EA 1070 EUR
BOHLR680-01
Splitter, b.safe
Füllstandssensoren
3-Wege-Kugelhahn mit Edelstahlgehäuse und integriertem Steuerungsmodul.
  • Der Splitter mit Drei-Wege-Ventil ändert die Ventilposition, sobald ein Kanister voll ist
  • Abfall wird in den leeren Kanister geleitet, um ein Überlaufen zu verhindern
Außengewinde GL 25 zur Installation von b.safe Waste Tubes. In Kombination mit einem b.safe Display für Splitter und b.safe Waste Caps mit elektronischer Füllstandskontrolle können mit dem b.safe Splitter an einer Lösemittelsammelstelle nacheinander automatisch zwei Auffangbehälter befüllt werden. Die Installation des b.safe Splitters muss durch Fachpersonal erfolgen.
Automatischer Wechsel vom vollen auf einen leeren Sammelbehälter um Überlaufen zu verhindern. Ideal um große Volumina in der präparativen HPLC sicher in gut handhabbare Kanister einzuleiten. Als besonderes Sicherheitsfeature kann die Splitterfunktion im Störfall Restvolumina nutzen, um ein Überlaufen zu verhindern. Die Verwendung des b.safe Splitters mit Füllstandskontrollen und Anzeigen anderer Hersteller ist im Einzelfall zu prüfen.
Bestellinformation: Enthält zwei fest montierte Signalkabel (2 m), Netzteil (Input: 100 bis 240 V/1,2 A, Output: 24 V/max. 1,75 A, Kabel: 1,3 m) und Befestigungswinkel aus Aluminium zur Wandmontage.