Display Splitter, b.safe
Lieferant: Bohlender
BOHLR653-01EA 563 EUR
BOHLR653-01
Display Splitter, b.safe
Füllstandssensoren
Alarmierungsbox im Aluminiumgehäuse zum Einbau in Frontplatten von Labormöbeln. Anzeigegerät zur Steuerung des optional erhältlichen b.safe Splitters, in Kombination mit angeschlossenen Füllstandssensoren in b.safe Waste Caps und b.safe System Waste Caps.
  • Mit Steckeraufsätzen für EU, Australien, USA, Japan und UK
  • Kompatibel zu jeder Waste Caps-Version von b.safe
  • Zusätzlichen Komfort bietet die Möglichkeit zur Unterbrechung des Alarmtons während des Behältertauschs
Alarmierungsbox im Aluminiumgehäuse zum Einbau in Frontplatten von Labormöbeln. Frontseite mit Touchpads und LED-Anzeigen zur Überwachung des Betriebs und des Füllstands der angeschlossenen Sensoren. Ausschließlich programmiert zur Steuerung des b.safe Splitters zur Überwachung von 2 Sammelbehältern und automatischen Schaltung vom vollen auf den leeren Behälter. Nur optischer Alarm mit Erreichen des Nennvolumens von Behälter 1, optische und akustische Alarmierung, wenn bei beiden angeschlossenen Sammelbehältern das Nennvolumen erreicht ist. Der akustische Hauptalarm kann für 3 Minuten deaktiviert werden bis ein leerer Container bestätigt wurde. Geeignet für b.safe Waste Caps LC / System Waste Caps LC mit Hauptalarm. Lieferung inklusive Netzteil (Input: AC 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz, 0,5 A, Output: 24 V DC, 0,5 A) mit Steckeraufsätzen für EU, Australien, USA, Japan und UK.
Aluminiumgehäuse zur Integration in Frontplatten von Laboreinbauten. Einfache Bedienung über Touchpad. Als besonderes Sicherheitsfeature kann die Splitterfunktion im Störfall Restvolumina voller Behälter nutzen, um ein Überlaufen zu verhindern.
Zubehörinformationen: Kombinierbares Alarmsignal mit roter LED-Blitzleuchte und zusätzlicher Sirene (Dauerton) als zusätzliche Alarmierung in einem separaten Raum oder bei starkem Geräuschpegel. Je nach verwendeter Anschlussbuchse am b.safe Display als Einzelalarm oder zur Überwachung mehrerer Behälter geeignet. IP65-geschütztes Gehäuse aus ABS. Lieferung inklusive Netzteil (Input: AC 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz, 5,5 A, Output: 24 V DC, 0,5 A) mit Steckeraufsätzen für EU, Australien, USA, Japan und UK.