Auslaufbecken S, b.safe
Lieferant: Bohlender
b.safe
BOHLR1250-20EA 651 EUR
BOHLR1250-20
Auslaufbecken S, b.safe
Armaturen und Spülbecken Spülbecken
Aus ableitfähigem PE-EX, Boden mit integriertem Gefälle für restlose Entleerung.
  • Mit montiertem Erdungskabel
  • Kann komplett abgedeckt werden
Zur Integration in Laborabzügen oder auf Arbeitstischen für eine einfache Entsorgung größerer Mengen flüssiger Lösemittelabfälle. Gewindeanschluss GL 25 zur Anbindung von b.safe Waste Tubes für direkte Weiterleitung flüssiger Lösemittelabfälle in angeschlossene Kanister.
Ablauf Ø 60 mm mit herausnehmbarem Sieb. Ablauf Unterseite mit Außengewinde GL 25 zur direkten Verbindung mit flexiblen b.safe Waste Tubes. Erdungsanschluss seitlich mit montiertem Erdungskabel (Länge 1,5 m).
Zubehörinformationen: Die separat erhältliche Abdeckung (BOHLR1255-20) ist bei Nichtgebrauch als zusätzliche Arbeitsfläche nutzbar.