Toluol ≥99,8% (durch GC), ChromAR® für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylbenzol
, Retinnaphtha
, Anisen
, Toluen
, Methylbenzen
, Phenylmethan
4483-25EA
128.42
EUR
4483-25
Toluol ≥99,8% (durch GC), ChromAR® für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™
Toluol
Especially intended for use as an HPLC and TLC solvent.
Formel:
C₆H₅CH₃ Molecular Weight: 92,14 g/mol Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 12,09667 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (C₆H₅CH₃ by GC) | ≥99.8 % |
Water (H₂O by KF, coulometric) | ≤0.01 % |
Titrable Acid (meq/g) | ≤0.0005 % |
Residue after Evaporation | ≤0.0005 % |
Optical Absorbance (1-cm path vs water): | |
Absorbance - 290 nm | ≤0,3 |
Absorbance - 300 nm | ≤0,1 |
Absorbance - 310 nm | ≤0.05 |
Absorbance - 330 nm | ≤0.01 |
Absorbance - 350 nm | ≤0.004 |