Schwefelsäure 100%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
85741.290EA 0 EUR
85741.290 85741.243
Schwefelsäure 100%, GPR RECTAPUR®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
UN: 1830
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
H₂SO₄ content (%) 98,2 - 100 %