VWR®, Fühlerlose, elektronische Thermometer
Lieferant: VWR
VWR®
620-1722EA 87.1 EUR
620-1722
VWR®, Fühlerlose, elektronische Thermometer
Thermometer Digitalthermometer
Diese digitalen Thermometer sind für hochfeuchte Umgebungen geeignet und eine gute Alternative zu Quecksilbermodellen. Mit der Reset-Taste wird ein neuer Überwachungszeitraum festgelegt.
  • Anzeige der minimalen und maximalen Temperatur
  • Bohrung zum Befestigen an der Wand
  • Leicht ablesbar
  • Wasserbeständig nach IP 65
Indoor-/Outdoor-Thermometer: Zeigt die aktuelle Temperatur an und registriert die seit dem letzten Reset erreichten maximalen und minimalen Temperaturwerte. Inklusive LR44-Batterie.