VWR®, Exsikkatoren
Lieferant: VWR
467-0069EA 143 EUR
467-0069 467-0070 467-0071 467-0072 467-0073
VWR®, Exsikkatoren
Exsikkatoren Exsikkatoren, Glas
Borosilikatglas 3.3.
  • Präziser Planschliff und auswechselbarer Deckel mit Knopf
  • Unterteil und Deckel mit passendem Planflansch
  • Hohe mechanische, thermische und chemische Beständigkeit
Diese Exsikkatoren eignen sich ideal zum Trocknen, für Trockenprozesse und zum Schutz vor Luft- und Feuchtigkeitseinflüssen.
Standards: DIN 12491