Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Untersuchungswerkzeuge, medizinisch
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Sortieren nach:
Lieferant:  DISERA TIBBI MALZEME
Beschreibung:   Kristallklares Scheidenspektrum aus Polystyrol für den Einmalgebrauch. Glatte Oberfläche zur Reduzierung von Hautreizungen.
Lieferant:  AESCULAP AG & CO
Beschreibung:   Complete set of uterine dilators.
Lieferant:  AESCULAP AG & CO
Beschreibung:   Vaginal speculum, with suction tube, 115×35 mm
Lieferant:  AESCULAP AG & CO
Beschreibung:   Curettes for endometrial biopsy.
Artikel-Nr: (AESCSR428R)
Lieferant:  AESCULAP AG & CO
Beschreibung:   Sternal puncture needle, Luer lock, 1,8×35 mm
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  AESCULAP AG & CO
Beschreibung:   Micro spatulas for application of the retrograde filling material (Super EBA) into the dental cavity.
Artikel-Nr: (AESCFR010R)
Lieferant:  AESCULAP AG & CO
Beschreibung:   Hand drill with adjustable handle and three jaw chunk, to fit any size of shank up to Ø 6,35 mm, without key.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (AESCGB169R)
Lieferant:  AESCULAP AG & CO
Beschreibung:   Micro-Line drill handpiece for exchangeable chucks. Features power and stability during skull perforations.
VE:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 8