Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Histologie-Färbemittel
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/15/18945315.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Bitte nutzen Sie die Filtermöglichkeiten, um das Suchergebnis zu verfeinern.
Eine Mehrfachauswahl ist jederzeit möglich. Bitte jeweils mit OK bestätigen.
SearchResultCount:"40"
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Die von Papanicolaou entwickelte zytologische Färbung ist nach wie vor Standard zur Karzinomdiagnostik und zur hormonalen Zyklusdiagnostik.
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Mit OSTEOMOLL® und OSTEOSOFT® können alle Arten von Hartmaterial im histologischen Labor bearbeitet werden. OSTEOMOLL® entkalkt effektiv alle Arten vo...
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Farblösungen und Kits für die Histologie und Zytologie
Artikel-Nr: (1.00251.0001)
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   This reticulin silver plating stain has been designed for the detection of reticular fibers in histological specimens.
VE:  1 * 24 Tests
Artikel-Nr: (1.00482.1000)
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   This periodic acid for the periodic acid schiff, or PAS reaction, is used for the decetion of aldehyde, mucopolysaccharides, glycogen, muco- and glyco...
VE:  1 * 1 l
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   ISOSLODE® Kontrollpräparate sind eine Produktgruppe, die entwickelt wurde, um das Färbeergebnis im Labor zu optimieren und zu standardisieren. Dabei w...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Enthält eine Mischung aus Salzsäure und Alkoholen mit etwas EDTA. Gebrauchsfertig für Anwendungen in Histologie- und Pathologielaboren. Empfohlenes Vo...
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   This Eosin-Phloxine solution, alcoholic is used in hemytoxylin and eosin (H and E) overview staining that is routinely performed in histological labor...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 40
  1  2  3  4  5  Nächste
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping