Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Hämatologie-Färbemittel
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/50/18374050.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Bitte nutzen Sie die Filtermöglichkeiten, um das Suchergebnis zu verfeinern. Bitte jeweils mit OK bestätigen.
SearchResultCount:"13"
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Hemacolor® ist ein Färbekit, das aus 3 gebrauchsfertigen Lösungen besteht. Neben Blut- und Knochenmarksausstrichen können auch Präparate der klinische...
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Certistain Farbstoffe für die Mikroskopie werden nach einer strengen Spezifikation auf ihre chemische Zusammensetzung und im Besonderen auf ihren funk...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Diese Tabletten bieten eine schnelle und einfache Methode zur Präparierung von Pufferlösungen.
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Die Gurr Produktreihe bildet den ersten echten internationalen Standard für Farbstoffe und Einfärbemittel für die Mikroskopie.
Lieferant:  Avantor Performance Materials
Beschreibung:   Papanicolaou (PAP) staining solution is specifically designed for diagnosis applications.
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Leishman stains are designed to differentiate and identify leukocytes.
Artikel-Nr: (VWRK631210)
Lieferant:  KLINIPATH (PL)
Beschreibung:   A rapid version of thehaematoxylin and eosin stain.
VE:  1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (VWRK610210)
Lieferant:  KLINIPATH (PL)
Beschreibung:   Supplied in concentrated liquid form. Dilute 5 ml to 1 litre.
VE:  1 * 5 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 13
  1  2  Nächste