Sie suchten nach: Kleiderständer
13  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Palbam
Beschreibung: Diese kürzeren Garderoben eignen sich zum Aufhängen von Labormänteln und Kitteln.
Lieferant: Metro International
Beschreibung: Racks are designed to provide efficient storage of cleanroom garments. The hangers are spaced at 75 mm intervals.
Lieferant: Palbam
Beschreibung: Garderobe aus Edelstahl 304L, elektrolytisch poliert
Lieferant: Metro International
Beschreibung: Hanger tubes in stainless steel attach easily under Super Erecta shelves for hanging garments.
Lieferant: Palbam
Beschreibung: Wall-mounted gownracks in stainless steel 304 with electropolished finish.
Artikel-Nr: (PALBGC1302)
Lieferant: Palbam
Beschreibung: Cleanroom cubby racks.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HUPF7500452)
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
Beschreibung: This shoe rack is made of stainless steel with electropolished finish. It can hold 6 pairs of shoes or clogs suspended and also it can be fitted to wa...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: TEKNOMEK
Beschreibung: Our stainless-steel hanging racks are manufactured to the highest standards.
Lieferant: TEKNOMEK
Beschreibung: Our hygienically designed stainless steel shoe and boot racks come with a hygienic, easier to clean, continuous piece of prongs.
Lieferant: TEKNOMEK
Beschreibung: Our free-standing rail can be used either with coat hangers or with hooks.
Lieferant: TEKNOMEK
Beschreibung: Open hook garment hangers are manufactured from 304 grade stainless steel in a polished finish.
Lieferant: TEKNOMEK
Beschreibung: Our hanging racks are designed for standard portrait clipboards.
Artikel-Nr: (SCAA460014)
Lieferant: Essity
Beschreibung: The Tork coat hook is made of stainless steel with anti-finger print coating that looks great and stays clean.
VE: 1 * 10 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom