CO₂ -Inkubator, INCU-Line® ILCO 180 PREMIUM, VWR®
Lieferant: VWR, part of Avantor
390-1544EA 7056 EUR
390-1544
CO₂ -Inkubator, INCU-Line® ILCO 180 PREMIUM, VWR®
Brutschränke CO₂-Brutschränke
Der ILCO 180 Premium bietet optimale Wachstumsbedingungen für Zellkulturen und erfüllt hohe Anforderungen an ein bestmögliches Zellwachstum und maximale Probensicherheit. Dieser CO₂-Inkubator wird mit einem eingebauten, driftfreien und sterilisierbaren CO₂-Infrarotsensor geliefert. Für eine zuverlässige Dekontamination sorgt die normgerechte 180 °C Heißluftsterilisation, die Verunreinigungen vollständig eliminiert und eine vollständige Sterilisation des Innenraums sicherstellt. Dieses Modell ist mit einem intuitiv bedienbaren Menü, einer anwenderfreundlichen Software sowie einem USB-Anschluss zum Download von Daten auf einen USB-Stick und zum Hochladen von Programmen ausgestattet. Sie lassen sich mit dem Ethernet- oder Wi-Fi-Netzwerk verbinden. So können sie von jedem beliebigen Computer aus ferngesteuert werden. Zudem kann der Anwender Benachrichtigungen zu Alarmen/Ereignissen per E-Mail erhalten.
  • Multifunktionaler Mikroprozessorregler mit 7" Farb-Touchscreen bietet während des Betriebs einen Überblick über die eingestellten und die aktuellen Parameter
  • Zugangskontrolle via Passwort-Login und Administrator-Funktion zur Verwaltung von 5 Benutzerkonten
  • Speicherung von 40 benutzerdefinierten Programmen, schnelles und einfaches Ändern von Parametern bei laufendem Programm
  • Multi-Segment-Temperatur-/Zeitprofile (bis zu 100) mit einstellbaren Rampen
  • Timer von 1 Minute bis zu 366 Tagen oder Dauerbetrieb
  • Einstellbare Startverzögerungs- und Loop-Funktion
  • Sicherheitsthermostat Klasse 3.1 (DIN 12880) mit einstellbarer Übertemperatur schützt die Proben und den Inkubator
Der Inkubator hat eine massive, pulverbeschichtete Außentür aus Stahlblech, eine innenliegende Glastür und einen lüfterlosen Innenraum aus hochwertigem Edelstahl (DIN 1.4301). Er ist mit einem Regalgestell, einer entnehmbaren Wasserwanne, zwei 30-mm-Öffnungen (links und hinten) und einem Türschloss ausgestattet. Kann mit Hilfe eines optionalen Stapeladapters platzsparend gestapelt werden. Die optionale Bodenplatte auf Rollen verhindert eine Kontamination der Kammer durch Verunreinigungen auf dem Fußboden.
Die Sicherheitsmerkmale umfassen akustische und optische Temperaturalarme, Stromausfall-Kontrollsystem, Alarm bei offener Tür und Temperaturfühlerausfall sowie eine automatische Diagnosefunktion.
Die Geräte sind mit der Premium Control Software ausgestattet und unterstützen die Einhaltung von GLP-Vorgaben durch Funktionen wie Passwortschutzeinstellungen, Ereignisregister und einen internen Speicher für bis zu 10000 Datensätze pro Benutzer (Speicherung für maximal 12 Monate). Die Werte können auf dem Display oder auf einem PC in Form einer Tabelle oder eines Diagramms angezeigt werden.
Lieferumfang: Das Gerät wird mit drei gelochten Einlegeböden aus Edelstahl, Schlüsseln für das Schloss (2 Stk.), 3 Meter Druckschlauch, Schlauchschelle, Herstellerprüfzertifikat bei 37 °C, Ethernet-Kabel, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und Premium Control Software (kann vom internen Speicher auf einen USB-Stick heruntergeladen werden) ausgeliefert.