Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
enzymtests
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Sortieren nach:
Lieferant:  Biotium
Beschreibung:   EvaEZ™ Fluorometric Polymerase Activity Assay Kit provides an easy and accurate way to determine the activity of a nucleic acid polymerase without usi...
VE:  1 * 2 ml
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   CGMP DIRECT BIOTRAK EIA 1X96 WELLS 1 * 96 Tests
Artikel-Nr: (ABNOKA1642)
Lieferant:  Abnova
Beschreibung:   Alkaline Phosphatase Assay Kit allows the colorimetric kinetic determination of serum alkaline phosphatase activity.
VE:  1 * 1 KIT
Lieferant:  Cayman Chemical
Beschreibung:   Superoxide Dismutase Assay (SOD) kit is a fast and reliable assay for the measurement of SOD activity from plasma, serum, tissue homogenates and cell ...
Lieferant:  Biotium
Beschreibung:   Enzyme Modification Kits can be used to modify reverse transcriptase, Bst DNA polymerase, E. coli DNA polymerase I, restriction enzymes, nuclea...
Lieferant:  Biotium
Beschreibung:   Fluorogenic substrates for proteases and peptidases.
Lieferant:  Biotium
Beschreibung:   Caspase-3 and Caspase-8 Fluorometric HTS Assay Kits provide a homogenous assay system for fast and highly sensitive detection of Caspase-3 or Caspase-...
Lieferant:  Biotium
Beschreibung:   These Fluorometric and Colorimetric Assay Kits provide a simple assay system for fast and highly sensitive detection of Caspase-3 or Caspase-8 activit...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 35
  1  2  3  4  5  Nächste