Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
Sie suchten nach:
Vakuumfallen
17  Ergebnisse wurden gefunden
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/83/18989983.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung:   For direct filling with coolant. Double-walled design ensures low coolant consumption. Includes NS 29/32 standard ground socket for connecting to the ...
Artikel-Nr: (181-1275)
Lieferant:  VACUUBRAND GMBH + CO
Beschreibung:   Modell GKF 1000i:
Kühlfallen dienen entweder der Rückgewinnung wertvoller Substanzen, z. B. in Destillationsanlagen, oder dem Schutz der Pumpen ...
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BOHLB317-60)
Lieferant:  Bohlender
Beschreibung:   PTFE head with two threaded necks GL 14 for connection of hard-walled tubing by means of separately available laboratory screw joints. Connecting nut...
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (KNFA057955)
Lieferant:  KNF
Beschreibung:   Cold trap made of borosilicate glass 3.3, with GL 45 closing cap.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SGEA093346)
Lieferant:  SGE Analytical Science
Beschreibung:   Cold traps use liquid carbon dioxide injected directly into a special tee fitting surrounding the column. They are suitable for holding components wit...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beschreibung:   Cold traps are used in conjunction with vacuum pumps to collect condensation produced from humidity or solvents. Model KF cold traps have a GL 32 glas...
Lieferant:  KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beschreibung:   Cold traps are used in conjunction with vacuum pumps to collect condensation produced from humidity or solvents and these cold traps can be used for m...
Artikel-Nr: (KGWA1707)
Lieferant:  KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beschreibung:   Cold traps are used in conjunction with vacuum pumps to collect condensation produced from humidity or solvents and these cold traps can be used for m...
VE:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 17
  1  2  3  Nächste