Sie suchten nach: Staubsauger
Staubsauger halten Labor- und Arbeitsbereiche sauber, indem sie kontaminierenden Schmutz vorsichtig aufsaugen. Mit Filtern für nasse oder trockene Flächen können die flexiblen, leisen Geräte in den unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt werden. Staubsauger erzeugen einen Unterdruck im Inneren des Geräts, um den Staub mit der Luft anzusaugen. Bei den verschiedenen Modellen unterscheidet man zwischen Staubsaugern, die den Schmutz in Staubbeuteln sammeln, und Zyklonstaubsaugern für ein einfaches Entleeren nach dem Saugen. Die routinemäßige Reinigung ist unerlässlich, um Flächen keimfrei zu halten und empfindliche Verfahren durchführen zu können.
28 Ergebnisse wurden gefunden