Sie suchten nach: Sterilisationsvliese
Als Schutzbarriere gegen Verunreinigungen werden Sterilisationsvliese verwendet, um chirurgische Instrumente und Zubehör zu schützen und ihre Sterilität zu gewährleisten. Sie haben die Wahl zwischen absorbierenden Gewebe-Tüchern, die wiederverwendbar sind, und flüssigkeitsabweisenden Vliesstoffen, die selbst das Eindringen von Mikroben verhindern. Ausführungen mit mehreren miteinander verbundenen Lagen sind genauso effektiv wie das mehrfache Umwickeln. Die routinemäßig zur Verpackung größerer oder ungewöhnlich geformter medizinischer Ausrüstung verwendeten Sterilisationsvliese sind in verschiedenen Stärkegraden für optimalen Schutz erhältlich.
10 Ergebnisse wurden gefunden