Reinraum-Gesichtsmasken, Hopen®
Lieferant: Kolmi-Hopen
HOPE60.701EA 453 EUR
HOPE60.701
Reinraum-Gesichtsmasken, Hopen®
Reinraummasken sind 23cm breit, fusselarme Kleidungsstücke mit überragender Partikel- und Bakterienfiltrationseffizienz.
  • Latex- und silikonfrei
  • Fusselarm, geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit ISO 3 oder höher
  • BFE (Bakterielle Filtrationseffizienz): Delta P Atmungsaktivität: 26.8Pa/cm2Mit Kopfschlaufe
Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt für medizinische oder klinische Zwecke im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 / Richtlinie 93/42/EEC. Dieses Produkt ist keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425.
Lieferumfang: Masken sind individuell verpackt, 50 Masken pro Doppelbeutel, 6 Beutel pro Karton.