Sie suchten nach: Rasiermesser und Klingen
Ob zum Anfertigen von Schnitten von Gewebeproben, zur Inzisionsbiopsie oder einfach zur Entfernung von Körperhaaren - die Rasiermesser und Klingen bilden die Grundlage für eine perfekte Ausführung. Die ultrascharfen Schneiden sind gehont und aus hartem Carbonstahl oder Edelstahl für langanhaltende Schärfe und Verschleißfestigkeit. Modelle mit einfacher oder doppelter Schneide sind in verschiedenen Dicken für ultimative Präzision beim Schneiden erhältlich. Einweg-Rasiermesser und -klingen machen das routinemäßige Schärfen überflüssig und können einfach ausgetauscht werden, um erneut für einen akkuraten Schnitt zu sorgen.
Ob zum Anfertigen von Schnitten von Gewebeproben, zur Inzisionsbiopsie oder einfach zur Entfernung von Körperhaaren - die Rasiermesser und Klingen bilden die Grundlage für eine perfekte Ausführung. Die ultrascharfen Schneiden sind gehont und aus hartem Carbonstahl oder Edelstahl für langanhaltende Schärfe und Verschleißfestigkeit. Modelle mit einfacher oder doppelter Schneide sind in verschiedenen Dicken für ultimative Präzision beim Schneiden erhältlich. Einweg-Rasiermesser und -klingen machen das routinemäßige Schärfen überflüssig und können einfach ausgetauscht werden, um erneut für einen akkuraten Schnitt zu sorgen.
29  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (631-1142)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Ersatzklingen für ABS-Spender
VE: 1 * 5 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aus lebensmitteltauglichem PET. Mit nur gerade 0,27 mm ist das VWR® Gelmesser so dünn wie eine einzelne, industrielle Rasierklinge, aber wesentli...
Lieferant: RSG
Beschreibung: Rasierer mit Metallgriff, lange austauschbare Klinge, einschließlich 10 zusätzlichen Rasierklingen
Lieferant: SWANN-MORTON
Beschreibung: The KLEEN Blade Management System allows for effortless safe attachment and removal of surgical blades from a standard handle. The system which incorp...
Artikel-Nr: (HEATHS234525R)
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: Replacement blades for ABS dispenser
VE: 1 * 5 ST
Artikel-Nr: (RSGA102.052)
Lieferant: RSG
Beschreibung: Replacement blades, pack of 5
VE: 1 * 10 ST
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: Trapezförmig, Breitschliff, 2-seitiger Schliff, abgerundete Klingenspitzen, Stahl, Stärke: 0,63 mm, L×B: 50×19 mm
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: Korrosionsbeständige Klinge für den Einsatz in Sicherheitsmessern und Cuttern.
Artikel-Nr: (MARO86.60)
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: Styroporklinge für Sicherheitsmesser.
VE: 1 * 10 ST
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: Rectangular blade for use with safety knives.
Artikel-Nr: (233-2211)
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: Industrieklinge für Sicherheitsmesser und Cutter.
VE: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (233-2240)
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: Industrial blade for use with safety knives.
VE: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (233-2244)
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: Snap-off blades for use with safety cutters.
VE: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (233-0139)
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: Ersatz-Trapezklinge Nr. 99, mit Breitschliff, Stahl, Stärke: 0,63 mm, L×B: 60,0×19 mm
VE: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (223-0114)
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: Korrosionsfreie Trapezklinge zur Verwendung mit Sicherheitsmessern.
VE: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (223-0112)
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: Trapezklinge mit runden Spitzen zur Verwendung mit Sicherheitsmessern.
VE: 1 * 1 SET
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom