Sie suchten nach: Proteinkonjugate und Markierungen
Proteinkonjugate und -markierungen sind praktische Mittel, um Fluoreszenz-Markierungen oder Biotine an Antikörper und größere Proteine zu binden. Diese Sets sind ideal für den Einsatz in diversen Anwendungen, darunter Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie, Immunhistochemie, primäre Nachweise, ELISAs, Immunzytochemie sowie FISH. Diese Systeme sind mit einer Vielzahl von Farbstoffen, Biotinen, Fluoreszenzmitteln und anderen Komponenten, die zur Durchführung verschiedener Konjugationen und Aufreinigungen benötigt werden, erhältlich. Die Protein-Markierung folgt einem einfachen Protokoll bestehend aus Reaktion, Trennung und anschließendem Gebrauch.
203 Ergebnisse wurden gefunden