Sie suchten nach: Protein-Extraktion
Protein-Extraktionssets bieten ein einfaches, schnelles und reproduzierbares Verfahren zur Gewinnung zellulärer Gesamtproteinextrakte aus einer breiten Vielfalt von biologischen Proben. Die Ergebnisse dieser Extraktionssysteme sind Proteinproben, die direkt für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können. Leistungsstarke Modelle sind für eine effiziente Rückgewinnung von genomischer DNA und RNA ausgelegt. Diese Extraktionssets sind in der Lage, genomische DNA, Gesamt-RNA und Gesamt-Protein gleichzeitig aus kultivierten Zellen, Tiergeweben, Vollblut und biologischen Flüssigkeiten zu reinigen.
Protein-Extraktionssets bieten ein einfaches, schnelles und reproduzierbares Verfahren zur Gewinnung zellulärer Gesamtproteinextrakte aus einer breiten Vielfalt von biologischen Proben. Die Ergebnisse dieser Extraktionssysteme sind Proteinproben, die direkt für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können. Leistungsstarke Modelle sind für eine effiziente Rückgewinnung von genomischer DNA und RNA ausgelegt. Diese Extraktionssets sind in der Lage, genomische DNA, Gesamt-RNA und Gesamt-Protein gleichzeitig aus kultivierten Zellen, Tiergeweben, Vollblut und biologischen Flüssigkeiten zu reinigen.
109  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"109"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (786-246)
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: FOCUS™ Mammalian Proteome, 50 preps
VE: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (786-249)
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: FOCUS™ Membrane Proteins for the fractionation of highly enriched membrane proteins.
VE: 1 * 1 KIT
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: ALBUMIN OUT ALBUMIN REMOVAL 1 * 50 Tests
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: B-PER™ Complete Bacterial Protein Extraction Reagent is an all-in-one formulation of non ionic detergent and enzymes that enables mild extraction of p...
Lieferant: Biotium
Beschreibung: AccuOrange™ Protein Quantitation Kit is a highly sensitive fluorescence-based assay for quantitating purified protein samples in 96-well format (excit...
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: The Pierce™ Universal Nuclease for Cell Lysis is ideal for a wide variety of applications where complete digestion of nucleic acids is needed when pre...
Artikel-Nr: (ALEXBML-KI176-1250)
Lieferant: Enzo Life Sciences
Beschreibung: FLUOR DE LYS® Developer II is an essential reagent for signal generation in assays done with the FLUOR DE LYS®-HDAC8, FLUOR DE LYS®-SIRT1 and FLUOR DE...
VE: 1 * 1,25 mL
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: The F(ab)₂ Fragmentation kits are designed for the generation and isolation of F(ab)₂ fragments from IgG molecules. The kit utilises Immobilised Pepsi...
Artikel-Nr: (PIER88279)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: The Pierce™ Mouse Embryonic Fibroblast (MEF) Isolation Kit enables high yield isolation and culture of viable primary fibroblasts from mouse embryos.
VE: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (786-018)
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: FOCUS™ Global Fractionation kit is designed to fractionate complex biological samples into cytosolic and membrane fractions. The resulting membrane fr...
VE: 1 * 1 KIT
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: DetergentOUT™ GBS10-3000 spin column, 3000 µl resin volume, 200 - 750 µl sample volume, DetergentOUT™
Artikel-Nr: (786-253)
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: FOCUS™ Glycoprotein kit is based on lectin binding of specific glycoproteins with terminal α-D mannosyl and α-D glycosyl proteins.
VE: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (786-241)
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: KIT INGEL SILVER 100 PREPS 1 * 1 KIT
VE: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (786-257)
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: Specifically designed for yeast research and supplied with yeast specific reagents. Extracts and solubilises nearly all of the proteins from yeast, in...
VE: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (ALEXENZ-45013-0002)
Lieferant: Enzo Life Sciences
Beschreibung: Rapid, reliable, high throughput method to isolate histone proteins in mammalian cells for histone modification applications.
VE: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (ALEXENZ-45014-0100)
Lieferant: Enzo Life Sciences
Beschreibung: Rapid, reliable method to isolate histone proteins in mammalian cells and tissues for histone modification applications.
VE: 1 * 100 Tests
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 109
no targeter for Bottom