Sie suchten nach: Puffer
Die gegen pH-Änderungen beständigen Puffer schützen Proben bei Zugabe von Säuren oder Basen. In Form von Pulvern oder Flüssigkeiten werden sie effizient zur elekrophoretischen Isolierung und Trennung von Proteinen eingesetzt. Die salzhaltigen Puffer können auch zur Kalibrierung und Standardisierung von pH-Messgeräten verwendet werden, um genaue Messergebnisse zu gewährleisten. Blocking-Puffer verhindern die Anbindung von Antikörpern an freie Membran-Bindungsstellen, die ansonsten einen störenden Hintergrund verursachen würden. Die Puffer sind je nach Bedarf in verschiedenen Konzentrationen sowie in flüssiger oder getrockneter Form erhältlich.
Die gegen pH-Änderungen beständigen Puffer schützen Proben bei Zugabe von Säuren oder Basen. In Form von Pulvern oder Flüssigkeiten werden sie effizient zur elekrophoretischen Isolierung und Trennung von Proteinen eingesetzt. Die salzhaltigen Puffer können auch zur Kalibrierung und Standardisierung von pH-Messgeräten verwendet werden, um genaue Messergebnisse zu gewährleisten. Blocking-Puffer verhindern die Anbindung von Antikörpern an freie Membran-Bindungsstellen, die ansonsten einen störenden Hintergrund verursachen würden. Die Puffer sind je nach Bedarf in verschiedenen Konzentrationen sowie in flüssiger oder getrockneter Form erhältlich.
709  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"709"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Lösungen zur genauen Kalibrierung und Überwachung von pH-Messinstrumenten.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Pufferlösung (Borsäure/Kaliumchlorid/Natriumhydroxid), rückführbar auf SRM von NIST und PTB pH 9,00 (20 °C) Certipur®, Borat, pH-Wert: 9,00, Certipur®, Plastikflasche
Lieferant: Merck
Beschreibung: Lösungen zur genauen Kalibrierung und Überwachung von pH-Messinstrumenten.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Für die analytische Qualitätssicherung und Prüfmittelüberwachung von pH-Messgeräten.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Lösungen für die präzise Kalibrierung und Überwachung von pH-Messgeräten.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Puffer-Konzentrat für Pufferlösung 500 ml [20 °C] Titrisol®
Lieferant: Merck
Beschreibung: Ideal zur Herstellung von Pufferlösungen nach WEISE für die Färbung von Blutausstrichen.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Total ionic strength adjustment buffers (TISAB), is generally used for the microdetermination of fluorides.
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
Lieferant: Merck
Beschreibung: pH Buffer solution, colour coded, pH-Wert: 10,00, ±0,01, Referenztemperatur: 25 °C, Blau, Flasche, 6× 500 ml
Artikel-Nr: (89467-500ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: TISAB III-Lösung (Gesamtionenstärkenpuffer)
VE: 1 * 500 mL
Lieferant: Merck
Beschreibung: Zur Kalibrierung von pH-Messgeräten.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Pufferlösungen für äußerst präzise Kalibrierung, Qualifizierung und Überwachung von pH-Instrumenten sowie zum Testen anderer Pufferlösungen.
Artikel-Nr: (3861-20ML)
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: Citrate buffer solution, 0.38 mol/L, pH 5.4 when diluted according to procedure 386A.
VE: 1 * 20 mL
Artikel-Nr: (2851-100ML)
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: These buffers are used to elute adult hemoglobin by the procedure of Oski and Naiman, a modification of the Kleihauer Betke procedure for the demonstr...
VE: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (1.02037.1000)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Cäsiumchlorid-Aluminiumnitrat-Pufferlösung nach Schuhknecht und Schinkel für die Bestimmung von Natrium, Kalium und Lithium mittels Flammen-Spektrometrie (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO₃)₃ * 9 H₂O)
VE: 1 * 1 L
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 709
no targeter for Bottom